MABS1163
Anti-CSF-1R/CD115 Antibody clone FER216
clone FER216, from mouse
Synonim(y):
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CD115, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FER216, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF1R(1436)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CSF-1R/CD115 in 10 µg of human colon tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1