MABS1158
Anti-PTPRT Antibody, clone 1F7
clone 1F7, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase T, R-PTP-T, RPTP-rho, RPTPrho, PTPRT
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRT(11122)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in brain and liver homogenates from wild-type, but not PTPRT-knockout mice (Courtesy of Dr. Zhenghe Wang, Case Western Reserve University, Cleveland, OH).
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in small intestine epithelium homogenate from wild-type mice (Courtesy of Dr. Zhenghe Wang, Case Western Reserve University, Cleveland, OH).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected exogenously expressed human PTPRT using transiently transfected HNCC CAL-33 (squamous carcinomas of the tongue) cells expressing wild-type, PTPase domain mutatant (A1022E), or FN3-domain mutatant (P497T) PTPRT, as well as in transfected HNSCC PCI-52-SD1 cells stably expressing wild-type human PTPRT (Lui, V.W., et al. (2014). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111(3):1114-1119).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected the full-length and a cleaved form of PTPRT in mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1