MABN88
Anti-K+/Cl- Cotransporter (KCC2) Antibody, clone N1/12
clone N1/12, from mouse
Synonim(y):
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12, potassium-chloride transporter), member 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N1/12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A5(57468)
rat ... Slc12A5(171373)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution of this antibody detected KCC2 in rat cortex area A-3 tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat cortex area A-3 tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1