Kluczowe dokumenty
MABN763
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw ubikwilinie 2, klon 6H9
clone 6H9, from mouse
Synonim(y):
Ubiquilin-2, Chap1, DSK2 homolog, Protein linking IAP with cytoskeleton 2, PLIC-2, hPLIC-2, Ubiquitin-like product Chap1/Dsk2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6H9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBQLN2(29978)
Opis ogólny
Ubikwilina-2, znana również jako Chap1, homolog DSK2, białko łączące IAP z cytoszkieletem 2 (PLIC-2 lub hPLIC-2), produkt ubikwitynopodobny Chap1/Dsk2 i kodowana przez gen UBQLN2/N4BP4/PLIC2, jest białkiem, które wydaje się modulować okres półtrwania białek przeznaczonych do degradacji przez proteasom. Ubikwilina 2 wiąże ligazy ubikwityny UBE3A i BTRC i oddziałuje z podjednostką proteasomu 19S, pośrednicząc w jego aktywności. Ubikwilina 2 jest zlokalizowana w cytoplazmie i jądrze i kolokalizuje z proteasomem. Ubikwilina 2 ulega bardzo silnej ekspresji w komórkach mitotycznych; ekspresja jest niska w komórkach nie dzielących się. Wady ubikwiliny 2 mogą być związane z postacią 15 ALS, chorobą neurodegeneracyjną atakującą górne neurony ruchowe w mózgu i dolne neurony ruchowe w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym, powodując śmiertelny paraliż.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiej ubikwilinie 2.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ubikwilinę 2 w 10 µg lizatu komórek SH-SY5Y i NIH-3T3.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ubikwilinę 2 w komórkach HeLa.
Wykryj ubikwilinę-2 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-ubikwilinowego 2, klonu 6H9 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i ICC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in U-251 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ubiquilin 2 in 10 µg of U-251 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~66 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS, 50% glicerolu i 0,05% azydku sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oscar Jara et al.
Molecular vision, 26, 204-215 (2020-03-28)
p62/Sequestosome 1 (p62) is a stress-induced protein that is involved in several different intracellular pathways, including regulation of aspects of protein degradation. p62 levels are elevated in several types of cataracts. We investigated whether levels of p62 and its phosphorylation
Aya Jodo et al.
Frontiers in immunology, 11, 1559-1559 (2020-08-28)
Activation of NF-κB transcription factors is critical for innate immune cells to induce inflammation and fight against microbial pathogens. On the other hand, the excessive and prolonged activation of NF-κB causes massive inflammatory damage to the host, suggesting that regulatory