MABN721
Anti-PTK7 Antibody, clone 4F9
ascites fluid, clone 4F9, from mouse
Synonim(y):
Inactive tyrosine-protein kinase 7, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK7(5754)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis:A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTK7 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
A431 cell lysate