MABN702
Anti-HK2 Antibody, clone 3D3
ascites fluid, clone 3D3, from mouse
Synonim(y):
Hexokinase-2, Hexokinase type II, HK II, Muscle form hexokinase, HK2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK2(3099)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow cytometry analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected HK2 in K562 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected HK2 in Jurkat, HeLa, and HEK293 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
Jurkat, HeLa, and HEK293 cell lysates