Kluczowe dokumenty
MABN691
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GPI, klon 1B7D7
ascites fluid, clone 1B7D7, from mouse
Synonim(y):
Glucose-6-phosphate isomerase, Autocrine motility factor, Neuroleukin, Phosphoglucose isomerase, Phosphohexose isomerase, Sperm antigen 36
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B7D7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLK(51701)
Opis ogólny
Izomeraza glukozo-6-fosforanowa (GPI) alternatywnie znana jako autokrynny czynnik ruchliwości (AMF), neuroleukina (NLK), izomeraza fosfoglukozy (PGI), izomeraza fosfoheksozy (PHI) lub antygen plemnikowy 36 (SA-36) i kodowana przez nazwę genu GPI jest głównym enzymem w glikolizie i glukoneogenezie. Izomeraza glukozo-6-fosforanowa przekształca glukozo-6-fosforan (z fosforylacji glukozy przez heksokinazy) w fruktozo-6-fosforan (F6P) jako drugi etap glikolizy. Co ciekawe jednak, izomeraza glukozo-6-fosforanowa odgrywa zupełnie inną rolę poza komórką niż wtedy, gdy znajduje się wewnątrz, będąc częścią glikolizy. Po wydzieleniu izomeraza glukozo-6-fosforanowa działa jako autokrynny czynnik ruchliwości dla różnych nowotworów i ma kluczowe znaczenie dla przerzutów, podczas gdy po wydzieleniu w tkance nerwowej działa jako czynnik neurotroficzny dla neuronów czuciowych i rdzeniowych, a w limfocytach działa jako limfokina po związaniu ligandu komórki T i stymuluje komórki B do wydzielania immunoglobuliny. Mutacje w izomerazie glukozo-6-fosforanowej są drugą najczęstszą przyczyną dziedzicznej enzymopatii glikolitycznej u ludzi. To autosomalne recesywne zaburzenie charakteryzuje się niedokrwistością anonosferocytarną o różnym nasileniu, która może objawiać się dysfunkcjami nerwowo-mięśniowymi określanymi jako osłabienie mięśni i upośledzenie umysłowe. Przeciwciało monoklonalne EMD-Millipore przeciwko izomerazie glukozo-6-fosforanowej zostało przetestowane metodą western blot na rekombinowanym białku, a także lizatach komórkowych z tkanki HepG2, SMMC-7721 i wątroby szczura oraz w immunohistochemii zatopionej w parafinie na ludzkiej nerce i immunocytochemii fluorescencyjnej na komórkach L-O2 w hodowli.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego GPI wyrażony w E. Coli.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło GPI w ludzkiej tkance nerkowej.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło GPI w komórkach L-02.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-GPI, klon 1B7D7 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest skierowane przeciwko izomerazie glukozo-6-fosforanowej i zostało przetestowane w Western blotting, IHC i immunofluorescencji.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GPI in HepG2, SMMC-7721, and rat liver lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~56 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty HepG2, SMMC-7721 i wątroby szczura