Kluczowe dokumenty
MABN667
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRPML3, klon N268/18
clone N268/19, from mouse
Synonim(y):
Mucolipin-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N268/19, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCOLN3(55283)
Opis ogólny
Mukolipina-3 (TRPML3) jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które funkcjonuje jako kanał jonowy. TRPML3 jest prawdopodobnie zaangażowany w lokomocję i różnicowanie komórek receptorów słuchowych.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje N-koniec TRPML3.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiego TRPML3.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TRPML3 w 10 µg lizatu tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TRPML3 w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Wykryj mukolipinę-3 za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-TRPML3 i klonu N268/18 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRPML3 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~ 64 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1