MABN645
Anti-CD39 Antibody, clone 5E12
clone 5E12, 1 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPDase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-apyrase, Lymphoid cell activation antigen, CD39
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Entpd1(12495)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Jakość
Flow Cytometry Analysis: Various dilutions of this antibody detected CD39 in CD11b+ mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13