Kluczowe dokumenty
MABN527
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-iNOS/NOS II, klon 13F5.1
culture supernatant, clone 13F5.1, from mouse
Synonim(y):
Nitric oxide synthase, inducible, Hepatocyte NOS, HEP-NOS, Inducible NO synthase, Inducible NOS, iNOS, NOS type II, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13F5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS2(4843)
Opis ogólny
iNOS/NOS II, znany również jako indukowalna syntaza tlenku azotu, Hepatocyte NOS, HEP-NOS, indukowalna syntaza NO, indukowalna NOS, iNOS, NOS typu II, S-nitrozylaza peptydylo-cysteiny i kodowany przez nazwę genu NOS2 i NOS2A, wytwarza tlenek azotu (NO), który jest cząsteczką przekaźnikową o różnych funkcjach w całym organizmie. Tlenek azotu (NO) jest nieorganicznym, gazowym wolnym rodnikiem, który przenosi różne wiadomości między komórkami. Wazorelaksacja, neurotransmisja i cytotoksyczność mogą być wzmacniane poprzez odpowiedź komórkową na NO. W produkcji NO pośredniczą członkowie rodziny syntazy tlenku azotu (NOS). NOS katalizuje utlenianie L-argininy w celu wytworzenia L-cytruliny i NO. Sklonowano dwie konstytutywne izoformy, mózgową lub neuronalną NOS (b lub nNOS, typ I) i NOS komórek śródbłonka (eNOS, typ III) oraz jedną indukowalną izoformę (iNOS, typ II). Cytokiny takie jak interferon-gamma (IFN), czynnik martwicy nowotworów (TNF), interleukina-1 i -2 oraz lipopolisacharydy (LPS) powodują wzrost poziomu mRNA, białka i aktywności iNOS. Czynniki stymulujące kinazę białkową C wykazują taki sam wpływ na aktywność iNOS. Ludzka iNOS jest regulowana przez wapń/kalmodulinę (w przeciwieństwie do mysiej NOS2). iNOS/NOS II ulega ekspresji w wątrobie, siatkówce, komórkach kości i komórkach nabłonka dróg oddechowych płuc.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu iNOS/NOS II.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło iNOS/NOS II w ludzkiej korze mózgowej, ludzkim móżdżku i ludzkiej tkance okrężnicy.
To przeciwciało anty-iNOS/NOS II jest zatwierdzone do stosowania w WB, IH do wykrywania iNOS/NOS II.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human small intestine tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected iNOS/NOS II in 10 µg of human small Intestine tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~130 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Mysz monoklonalna IgG1λ w buforze zawierającym 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sang Mi Park et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2771-2783 (2018-02-14)
Socheongryong-Tang (SCRT) is a natural medicine prescription that has been mainly used in East Asia for the treatment of inflammatory disorders, including asthma and allergic rhinitis. The present study evaluated the anti-inflammatory effects of SCRT on lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW 264.7 cells