MABN43
Anti-Apolipoprotein E4 (ApoE4) Antibody, clone 4E4
clone 4E4, from mouse
Synonim(y):
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOE(348)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect ApoE4 in CHO cells secreting ApoE4. (Image courtesy of Dr. Egon Ogris, Medical University of Vienna)
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:100,000 dilution detected ApoE4 in 10 µg of recombinant ApoE4 protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Recombinant Apolipoprotein E protein
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1