MABN37
Anti-Ataxin-1 Antibody, 11NQ, clone N76/8
clone N76/8, from mouse
Synonim(y):
ataxin 1, Spinocerebellar ataxia type 1 protein, spinocerebellar ataxia 1 (olivopontocerebellar ataxia 1, autosomal dominant, ataxin 1), ataxin-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N76/8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (immunogen homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATXN1(6310)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Ataxin-1 in rat cerebral cortex tissue.
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Ataxin-1 in rat hippocampus tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Rat hippocampus tissue
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1