Kluczowe dokumenty
MABN358
Sigma-Aldrich
Anty-NB tymozyna beta (przeciwciało TMSB15A), klon 4A6.3
clone 4A6.3, from mouse
Synonim(y):
Thymosin beta-15A, NB thymosin beta, Thymosin-like protein 8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A6.3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMSB15A(11013)
Opis ogólny
Białko TMSB15A jest kluczowym regulatorem organizacji i polimeryzacji cytoszkieletu, dzięki czemu odgrywa rolę w migracji, proliferacji i nowotworzeniu komórek. TMSB15A robi to, ponieważ wiąże się i sekwestruje monomery aktyny oraz ogranicza polimeryzację akcji. TMSB15A ulega zróżnicowanej ekspresji w wielu tkankach i liniach komórek nowotworowych. Ze względu na zróżnicowaną ekspresję w niektórych nowotworach, na przykład w potrójnie negatywnym raku piersi, ale nie w raku okrężnicy, TMSB15A jest badany jako marker histochemiczny do pomiaru skuteczności terapii przeciwnowotworowej. TMSB15A jest również ważny w układzie nerwowym i chorobach mózgu. Warto zauważyć, że ekspresja TMSB15A wzrasta pod wpływem stresu mózgowego i, co zaskakujące, lokalizacja TMSB15A różni się w zależności od rodzaju zastosowanego stresu i typu komórek neuronalnych. Ze względu na interakcję z aktyną, TMSB15A jest zlokalizowany w cytoplazmie przez większość czasu, jednak w mózgu i gdy komórki są poddawane różnym stresom, TMSB15A może zostać przeniesiony do mózgu, aby pełnić jeszcze nieznane funkcje.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TMSB15A.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TMSB15A w ludzkich tkankach raka wzgórza i mózgu.
To przeciwciało przeciwko tymozynie beta NB (TMSB15A), klon 4A6.3 jest zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (parafina) do wykrywania tymozyny beta NB (TMSB15A).
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TMSB15A in human cerebral cortex tissue
Opis wartości docelowych
5 kDa obliczone
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2