Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA019182
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1XR1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1, Anti-Nuclear receptor corepressor/HDAC3 complex subunit TBLR1, Anti-TBL1-related protein 1, Anti-Transducin beta-like 1X-related protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RPIESLSLIDAVMPDVVQTRQQAYRDKLAQQQAAAAAAAAAAASQQGSAKNGENTANGEENGAHTIANNHTDMMEVDGDVEIPPNKAVVLRGHE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBL1XR1(79718)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen TBL1XR1 (transducin β-like 1X-related protein 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 3q26.32. Białko zawiera cztery powtórzenia WD40 (β-transducyny). TBL1XR1 jest również określane jako TBLR1 (białko 1 związane z TBL1).
Immunogen
F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1XR1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TBL1XR1 (transducin β-like 1X-related protein 1) reguluje przejście od represji genu do aktywacji receptorów jądrowych i białek zaangażowanych w aktywację transkrypcji. Działa również jako ligaza E3. Haploinsuficjencja TBL1XR1 skutkuje niepełnosprawnością intelektualną, bez zachowań autystycznych. Mutacje w TBL1XR1 są powiązane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. TBL1XR1 bierze udział w progresji komórek raka piersi poprzez transaktywację cykliny D1 i aktywację szlaku sygnałowego β-kateniny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72965
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linda Pons et al.
American journal of medical genetics. Part A, 167A(1), 164-168 (2014-11-27)
We report here on an 8-year-old girl and her mother, both displaying similar facial dysmorphism, speech delay, and mild to moderate intellectual disability. Array-CGH studies revealed the same interstitial 3q26.32 microdeletion encompassing a single coding gene, TBL1XR1, in both patients.
Liping Liu et al.
Gut, 64(1), 26-36 (2014-03-29)
Transducin (β)-like 1 X-linked receptor 1 (TBL1XR1) plays an important role in controlling the precisely regulated switch between gene repression and gene activation in transcriptional regulation. We investigated its biological function and clinical significance in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC).
Hongda Liu et al.
Scientific reports, 7, 44275-44275 (2017-03-16)
More than 25% localized CRC patients died from post-operative metastasis, and risk of metastasis varies among individuals due to the high heterogeneity of CRC. Therefore, figuring out potential biomarkers for disease recurrence would be invaluable to improve the follow-up efficiency
J Wang et al.
British journal of cancer, 111(1), 112-124 (2014-05-31)
Invasion and metastasis remain a critical issue in cervical cancer. However, the underlying mechanism of it in cervical cancer remains unclear. The newly discovered protein, TBLR1, plays a crucial role in regulating various key cellular functions. In this study, western