Kluczowe dokumenty
MABN2728
Sigma-Aldrich
Anti-FoxA2/HNF-3b Antibody, clone 4C7
Synonim(y):
Czynnik jądrowy hepatocytów-3beta, HNF-3 beta, FOXA2, Skrzynka widełkowa A2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 47.23 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, chicken, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
chicken ... HNF-3beta(395539)
Specyficzność
Klon 4C7 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym czynnik jądrowy hepatocytów-3β (HNF-3β/FoxA2).
Immunogen
Rekombinowana rodopsyna kurza (1-6).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło FoxA2/HNF-3b w lizacie komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Electrophoretic Mobility Shift Assay: Reprezentatywna partia wykryła FoxA2/HNF-3b w Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) (Foucher, I., et al. (2003). Development. 130(9): 1867-76).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła FoxA2/HNF-3b w zastosowaniach immunofluorescencji (Camp, D., et al. (2014). Development. 141(20): 3879-88; Hoelzl, M.A., et al. (2017). Dev Biol. 429(1): 132-146).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana FoxA2/HNF-3b w zastosowaniach immunoprecypitacji (van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła FoxA2/HNF-3b w zastosowaniach immunohistochemicznych (Ericson, J., et al. (1996). Cell. 87(4):661-73; Kwon, O., et al. (1998). J Clin Invest. 101(10):2054-64; Rousa, F.M., et al. (2000). Mol Cell Biol. 20(21):8264-82; van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28; Camp, D., et al. (2014). Development. 141(20):3879-88; Hoelzl, M.A., et al. (2017). Dev Biol. 429(1):132-146; Amarnath, S., et al. (2017). J Cell Sci. 130(1):119-131).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła FoxA2/HNF-3b w zastosowaniach immunohistochemicznych (Nagase, T., et al. (2009). Dev Dyn. 238(5):1118-30).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FoxA2/HNF-3b w zastosowaniach Western Blotting (Rousa, F.M., et al. (2000). Mol Cell Biol. 20(21):8264-82; van den Brink, G.R., et al. (2001). Gastroenterology. 121(2):317-28).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Czynnik jądrowy hepatocytów-3beta (UniProt: Q9PWP8; znany również jako HNF-3 beta, FOXA2) jest kodowany przez gen HNF-3beta (Gene ID: 395539) u kurczaka. FoxA2 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu forkhead, które wykorzystują zmodyfikowany motyw helisa-obrót-helisa do wiązania DNA jako monomer. Jego domena wiążąca DNA jest zlokalizowana w aminokwasach 151-245. Ulega ekspresji bardzo wcześnie podczas rozwoju i jest zaangażowany w rozwój kilku tkanek, w tym wątroby, trzustki, płuc, prostaty i układu nerwowego. W zarodku myszy ekspresja FoxA2 jest inicjowana podczas gastrulacji w węźle, notochordzie i płytce podłogowej. Jego indukcja w komórkach płytki nerwowej jest wczesną odpowiedzią na sygnały pochodzące z notochordu, a jego ektopowa ekspresja indukuje różnicowanie płytki podłogowej. W brzusznym mezencefalonie i móżdżku ulega koekspresji z homeoproteinami Engrailed - En1 i En2, co rodzi możliwość, że te dwa czynniki transkrypcyjne współdziałają w celu regulacji wspólnych genów docelowych. Ekspresję FoxA2 obserwuje się w różnych regionach rozwijającego się układu nerwowego. Wraz z FoxA1 ma kluczowe znaczenie dla specyfikacji i różnicowania neuronów dopaminergicznych podczas rozwoju embrionalnego. FoxA2 działa również jako supresor przerzutów nowotworowych poprzez hamowanie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego w ludzkich nowotworach płuc. Wykazano, że jest kluczowym celem TGF-β1 w kontrolowaniu przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w komórkach raka płuc. (Ref.: Rausa, FM., et al. (2020). Mol. Cell. Biol. 20(21); 8264-8282; Domanskyi, A., et al (2014). Front. Cell. Neurosci. 8; 275; Tang, Y., et al. (2011). Cell Res. 21(2); 316-326; Foucher, I., et al. (2003). Development 130(9); 1867-1876; Ericson, J., et al. (1996). Cell. 87(4); 661-673).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1