Kluczowe dokumenty
MABN2653
Sigma-Aldrich
Anti-3-Hydroxykynurenine Antibody, clone 2c4-B6-C2
Synonim(y):
3-hydroksy-DL-kynurenina
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2c4-B6-C2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 224.21 kDa
observed mol wt ~60 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Kynurenina, produkt rozpadu tryptofanu, powstaje w wyniku działania dioksygenazy tryptofanowej głównie w wątrobie. Kynurenina i produkty jej rozpadu pełnią kilka funkcji biologicznych, w tym rozszerzają naczynia krwionośne podczas stanu zapalnego i regulują odpowiedź immunologiczną. Szlak kynureninowy jest zaangażowany w syntezę NAD+ z L-tryptofanu, a zmiany w tym szlaku zostały powiązane z kilkoma zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi. Kynurenina i jej metabolity mogą łatwo przenikać przez błony komórkowe i dyfundować przez korę soczewki. Kynurenina odgrywa rolę ochronną w oku, osłaniając siatkówkę przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV. Może jednak również powodować uszkodzenie białek soczewki, jeśli poziom glutationu nie jest wystarczający, aby zapobiec reakcji kynurenin z białkami. Kynureniny ulegają spontanicznej deaminacji, tworząc β-nienasycone ketony, które są wysoce reaktywne z nukleofilowymi aminokwasami w białkach soczewki. Poziom kynureniny zmniejsza się wraz z wiekiem i tworzeniem się zaćmy, co jest głównie spowodowane jej reakcją z białkami soczewki. Klon 2c4-B6-C2 rozpoznaje strukturę pochodną kynureniny zawierającą grupę hydroksylową na pierścieniu benzenowym. Reaguje z 3-hydroksykynureniną, N-acetylo lizyną, N-acetylo histydyną, N acetylo argininą i N acetylo cysteiną. Do rozpoznania antygenu wymagane są grupy 3-OH i 2-NH2 w pierścieniu benzenowym. (Ref.: Mailankot, M, and Nagaraj, RH. (2010). Int. J. Biochem. Cell Biol. 42(9); 1446-1454; Staniszewska, MM., and Nagaraj, RH. (2005). J. Biol. Chem. 280(23); 22154-22164).
Specyficzność
Klon 2c4-B6-C2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym 3-hydroksykynureninę.
Immunogen
3-hydroksykynurenina sprzężona z KLH.
Zastosowanie
Zastosowania kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z albuminą surowicy bydlęcej (BSA) modyfikowaną 3-hydoksykynureniną.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło 3-hydroksykynureninę (3-OHKYN) zmodyfikowaną BSA, ale nie w niezmodyfikowanej BSA.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła 3-hydroksykynureninę w zastosowaniach ELISA (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła 3-hydroksykynureninę w zastosowaniach Western Blotting (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23);21154-64).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła 3-hydroksykynureninę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła 3-hydroksykynureninę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Mailankot, M., et al. (2010). Int J Biochem Cell Biol. 42(9); 1446-54).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1