Kluczowe dokumenty
MABN2515
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko alfa-dystroglikanowi
clone 3D7
Synonim(y):
Anty-DAG, Anty-DGP, Przeciwciało anty-α-Dystroglikan, Przeciwciało dystroglikanu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: suitable
Opis ogólny
Dystroglikan (UniProt: Q62165; znany również jako Dystrophin-associated glycoprotein 1) jest kodowany przez gen Dag1 (znany również jako Dag-1) (Gene ID: 13138) u myszy. Dystroglikan jest składnikiem kompleksu glikoprotein dystrofiny, który łączy macierz zewnątrzkomórkową z wewnątrzkomórkowym cytoszkieletem aktynowym. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka, które jest dalej autolitycznie odcinane (między 651-652) w celu wytworzenia alfa-dystroglikanu (aa 28-651) i beta-dystroglikanu (aa 652-893). Alfa-dystroglikan jest zewnątrzkomórkową glikoproteiną obwodową, która wiąże się z kilkoma białkami macierzy zewnątrzkomórkowej i synaptycznymi, takimi jak laminina, agryna, neureksyna i pikachurina. Doniesiono, że jego O-mannozylowa glikozylacja jest wymagana dla jego funkcji wiązania ligandów. Beta-dystroglikan jest jednoprzebiegowym białkiem transmembranowym typu 1, które odgrywa ważną rolę w łączeniu macierzy zewnątrzkomórkowej z cytoszkieletem i służy jako receptor adhezji komórkowej zarówno w tkankach mięśniowych, jak i niemięśniowych. W komórce beta-dystroglikan wiąże się z dystrofiną, która jest połączona z cytoszkieletem aktyny. W związku z tym dystroglikany alfa/beta działają jako oś molekularna łącząca macierz zewnątrzkomórkową z cytoszkieletem przez błonę plazmatyczną. Wady glikanu O-mannozylu są powiązane z różnymi wrodzonymi dystrofiami mięśniowymi spowodowanymi nieprawidłową glikozylacją alfa-dystroglikanu. (Ref.: Sudo, A., et al. (2018). Human Mol. Genetics. 27(7); 7 1174-1185; Kanagawa, M., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(41); 31208-31216).
Immunogen
Białko fuzyjne mysiego alfa-dystroglikanu-Fc.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Alpha Dystroglycan w zastosowaniach Western Blotting (Ohtsuka, Y., et. al. (2015). Sci Rep. 5:8316; Kanagawa, M., et. al. (2010). J Biol Chem. 285(41):31208-16; Kanagawa, M., et. al. (2016). Cell Rep
Anti-Alpha Dystroglycan, klon 3D7, nr kat. MABN2515, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa dystroglikan i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Alpha Dystroglycan in mouse brain tissue lysates.
Inne uwagi
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1