MABN2431
Anti-phospho-NFL (Ser473) Antibody, clone 4F8
clone 4F8, from mouse
Synonim(y):
Neurofilament light polypeptide, 68 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet L protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer473)
informacje o genach
human ... NEFL(4747)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NFL (Ser473) in Western Blotting applications (Rutherford, N.J., et. al. (2016). Acta Neuropathol Commun. 4(1):80).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-NFL (Ser473) in mouse brain tissue lysate.