MABN2414
Anti-phospho-NHE3 (Ser605) Antibody, clone 10A8
clone 10A8, from mouse
Synonim(y):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10A8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
opossum, rat, mouse
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer605)
informacje o genach
rat ... Slc9A3(24784)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser605) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Reanl Physiol. 289(2):F249-58).
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer605). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S605G).
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash