MABN2311
Anti-NUMB Antibody, clone Ab21
Synonim(y):
Protein numb homolog;h-Numb;Protein S171
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ab21, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 70.8 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUMB(8650)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Neuro2a cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NUMB in Neuro2a cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected NUMB in A549 and U87MG cell lysates.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NUMB in Immunofluorescence application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Santoro, A., et al. (2019). Cell Rep. 26(3):624-638.e8).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated NUMB in Immunoprecipitation application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NUMB in Western Blotting application (Colaluca, I.N., et al. (2008). Nature. 451(7174):76-80; Tosoni, D., et al. (2015). J Cell Biol. 211(4):845-62; Tosoni, D., et al. (2017). EMBO Mol Med. 9(5):65-671; Colaluca, I.N., et al. (2018). J Cell Biol. 217(2):745-762).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1