MABN2308
Anti-TrkA Antibody, clone MNAC13
Synonim(y):
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MNAC13, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 87.5 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK1(4914)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant Human TrkA.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human TrkA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TrkA in ELISA applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27).
Neutralizing: A representative lot neutralized TrkA activity in Neutralizing applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27; Ugolini, G., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(8):2985-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2