Kluczowe dokumenty
MABN2303
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAP Antibody, clone 8H5
Synonim(y):
Białko związane z receptorem kwasu gamma-aminomasłowego; Białko związane z receptorem GABA(A); MM46
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8H5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 13.92 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
N-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABARAP(11337)
Opis ogólny
Białko związane z receptorem kwasu gamma-aminomasłowego (UniProt: O95166; znane również jako białko związane z receptorem GABA(A), MM46) jest kodowane przez gen GABARAP (znany również jako FLC3B, HT004) (Gene ID: 11337) u człowieka. GABARAP jest członkiem wysoce konserwatywnej rodziny białek związanych z autofagią ssaków 8 (ATG8), bierze udział w różnych procesach transportu wewnątrzkomórkowego i autofagii, gdzie bierze udział w dojrzewaniu autofagosomów na późnym etapie. Podobnie jak inne ATG8, GABARAP może również ulegać lipidacji przez system koniugacji podobny do ubikwityny, który następnie promuje jego asocjację z błonami autofagosomalnymi. Prekursorowa forma ludzkiego GABARAP jest przetwarzana przez ATG4 w celu odsłonięcia C-końcowej glicyny, aby wygenerować cytozolową formę GABARAP-I, która jest następnie aktywowana przez APG7L/ATG7, przenoszona do ATG3 i sprzęgana z fosfolipidem fosfatydyloetanoloaminy (PE) w celu wytworzenia związanej z błoną formy GABARAP-II. W warunkach bogatych w składniki odżywcze GABARAP gromadzi się w materiale pericentriolarnym, z którego może być przenoszony do tworzących się autofagosomów podczas głodzenia. Jego ekspresję obserwuje się w sercu, mózgu, łożysku, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce. Doniesiono również, że służy jako modyfikator podobny do ubikwityny, który odgrywa rolę w wewnątrzkomórkowym transporcie receptorów GABA (A). Klon 8H5 rozpoznaje epitop w regionie N-końcowym i wykazuje wysoką swoistość dla GABARAP bez jakiejkolwiek reaktywności krzyżowej dla GABARAPL1, -L2 lub LC3. (Ref.: Simons, IM., et al. (2019). Sci. Rep. 9; 256; Kabeya, Y., et al. (2004). J. Cell Sci. 117(13); 2805-2812).
Specyficzność
Klon 8H5 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa białko związane z receptorem GABA(A). Jego celem jest epitop w domenie N-końcowej.
Immunogen
Pełnej długości ludzkie rekombinowane białko związane z receptorem GABA(A) znakowane GST.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Ocena immunocytochemiczna w komórkach HEK293 pozbawionych surowicy i poddanych działaniu bafilomycyny A.
Analiza immunocytochemiczna (ICC): Rozcieńczenie 1:100 tego przeciwciała wykryło GABARAP w komórkach HEK293 pozbawionych surowicy, traktowanych bafilomycyną A (100 nM, 4 h).
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GABARAP w zastosowaniach immunocytochemicznych (Simons, I.M., et al. (2019). Sci Rep. 9(1): 526).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła GABARAP w zastosowaniach immunofluorescencji (Simons, I.M., et al. (2019). Sci Rep. 9(1): 526).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła GABARAP w zastosowaniach ELISA (Simons, I.M., et al. (2019). Sci Rep. 9(1): 526).
Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła GABARAP w aplikacjach Dot Blotting (Simons, I.M., et al. (2019). Sci Rep. 9(1): 526).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GABARAP w aplikacjach Western Blotting (Simons, I.M., et al. (2019). Sci Rep. 9(1): 526).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-GABARAP, klon 8H5, nr kat. MABN2303, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa GABARAP i jest testowane do stosowania w DOT Blot, ELISA, immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1