MABN1813
Anti-sodium/hydrogen exchanger 3 Antibody, clone 3H3
clone 3H3, from mouse
Synonim(y):
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, opossum
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology)
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Slc9A7(236727)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NHE3 in Western Blotting applications (Wang, D., et. al. (2006). Am J Physiol Renal Physiol. 290(2):F428-37; Queiroz-Leite, G.D., et. al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 409(3):470-6; Goyal, S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 288(3):F530-8; Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Di Sole, F., et. al. (2008). J Cell Physiol. 216(1):221-33; Baum, M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(11):F1495-502; Lessa, L.M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(10):F1399-408).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NHE3 in Immunohistochemistry applications (Pao, A.C., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(6):F1496-506).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NHE3 in Immunoprecipitation applications (Girardi, A.C., et. al. (2004). Am J Physiol Renal Physiol. 287(5):C1238-45).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NHE3 in lysates from COS-7 cells transfected with wild type NHE3 plasmid DNA.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash