MABN1792
Anti-Sortilin Antibody, clone F11
clone F11, from mouse
Synonim(y):
Sortilin, 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95, Neurotensin receptor 3, NT3, NTR3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORT1(6272)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots detected cellular localization of exogenously expressed sortilin in transfected HEK293 cells by fluorescent immunocytochemistry (Larsen, J.V., et al. (2014). Biochem J. 457(2):277-288; Gustafsen, C., et al. (2013). J Neurosci. 33(1):64-71; Larsen, J.V., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. 30(17):4175-4187; Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
ELISA Analysis: A representative lot was employed as the detection antibody in sandwich ELISA. A positive correlation was found between PCSK9 and soluble sortilin in human serum samples from healthy individuals (Gustafsen, C., et al. (2014). Cell Metab. 19(2):310-318).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected different distribution of Sortilin than SorLA among subcellular fractions obtained by gradient centrifugation (Nielsen, M.S., et al. (2007). Mol. Cell. Biol. 27(19):6842-6851).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Sortilin in human cerebral cortex tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1