Kluczowe dokumenty
MABN1587
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MATR3, klon 3G1.1
clone 3G1.1, from mouse
Synonim(y):
Matrin-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MATR3(9782)
Opis ogólny
Matrin-3 (UniProt P43243) jest kodowany przez gen MATR3 (znany również jako ALS21, KIAA0723, VCPDM) (Gene ID 9782) u człowieka. Matrin-3 jest wewnętrznym białkiem macierzy jądrowej zaangażowanym w wiele procesów jądrowych, w tym odpowiedź na przerwanie podwójnej nici DNA, replikację/naprawę DNA, organizację chromatyny oraz stabilność i przetwarzanie RNA. Matrin-3 zawiera dwa motywy rozpoznające RNA (a.a. 398-473/RRM1 i a.a. 496-571/RRM2), które pośredniczą w wiązaniu RNA oraz wiążący DNA motyw palca cynkowego (a.a. 801-832). Wiadomo, że Matrin-3 oddziałuje z białkiem wiążącym RNA TDP-43, a mutacje genu MATR3 są związane ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Matrin-3 jest również znanym celem wielu wirusów opryszczki alfa i jest wykorzystywany przez HIV-1 jako kofaktor Rev.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego MATR3 zgłoszonymi przez UniProt (P43243).
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany fragment wewnętrzny z N-końcowej połowy ludzkiego martin-3.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło MATR3 w skrawkach tkanek ludzkiego móżdżku, ludzkiego jelita cienkiego i mysiej kory mózgowej.
To przeciwciało anty-MATR3, klon 3G1.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania MATR3.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SHSY-5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MATR3 in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~110 kDa. Obliczono 94,62 kDa (izoforma 1) i 62,58 kDa (izoforma 2). Wykryty rozmiar pasma jest zgodny z podaną pozorną masą cząsteczkową (Nakayasu, H. i Berezney, R. (1991). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 88(22):10312-10316).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1