MABN1573
Anti-Synapsin-2 Antibody, clone 19.4
clone 19.4, from mouse
Synonim(y):
Synapsin II, Synapsin-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19.4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYN2(6854)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: Target detection by a representative lot was blocked by a preincubation with phage particles displaying peptides containing the SYIxN consensus sequence (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, in rat brain cytosolic extracts (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated synapsin IIa/IIb, but not Ia/Ib, from rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Enzyme Assay Analysis: A representative lot, when added 2 hours prior to cAMP, prevented PKA-catalyzed phosphorylation of synapsin IIa/IIb in an in vitro kinase assay using rat brain synaptosomal preparations (Vaccaro, P., et al. (1997). Brain Res. Mol. Brain Res. 52(1):1-16).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Synapsin-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2