Kluczowe dokumenty
MABMAG-83K
Millipore
11468 Panel kulek magnetycznych amyloidu beta myszy - test multipleksowy
for quantification of Aβ40 and Aβ42 in mouse serum, plasma, CSF and tissue culture samples
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 80%
(Spike recovery for Aβ1-40)
sensitivity: 3.6 pg/mL
(A?1-40; MinDC+2SD)
sensitivity: 4.8 pg/mL
(A?1-42; MinDC+2SD)
standard curve range: 3-2500 pg/mL
(Aβ1-40)
standard curve range: 7-5000 pg/mL
(Aβ1-42)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Panel 11468 Mouse Amyloid Beta Bead umożliwia ocenę i ilościowe oznaczanie Aβ40 i Aβ42 w mysich modelach badawczych. W połączeniu z platformą 10549 9239 w formacie kulek, uzyskuje się zaletę idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie wielu analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność.
Zestaw 11468 Mouse Amyloid Beta Bead Panel jest przeznaczony do jednoczesnego oznaczania ilościowego Aβ40 i Aβ42. Zestaw ten może być używany wyłącznie do analizy próbek mysiej surowicy, osocza, płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) i hodowli tkankowych. Jest to test konfigurowalny i można wybrać jeden lub oba anality: amyloid β40, amyloid β42. Portfolio 11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu walidacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami.
Każdy panel i zestaw 11468 zawiera:
  • Kontrole jakości (QC) dostarczone w celu zakwalifikowania wydajności testu
  • Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami
  • Zoptymalizowana matryca surowicy naśladująca natywne środowisko analitu
  • Koktajle przeciwciał detekcyjnych zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitów w panelu 11468 Mouse Amyloid Beta Bead Panel jest częścią najbardziej wszechstronnego systemu dostępnego do badań. Od naszych pojedynczych do multipleksowych rozwiązań biomarkerów, współpracujemy z Tobą w celu zaprojektowania, opracowania, analitycznej walidacji i zbudowania najbardziej wszechstronnej biblioteki dostępnej do wykrywania i kwantyfikacji białek.
Typ panelu: Neuroscience
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono znikomą reaktywność krzyżową między przeciwciałami dla analitu a innymi analitami w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: Amyloid β40, Amyloid β42
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF) i hodowla tkankowa
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:2 rozcieńczenie surowicy lub osocza, 1:10 rozcieńczenie płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) lub czysty/odpowiednio rozcieńczony supernatant hodowli tkankowej.
  • Czas działania testu:
  • Kategoria badań: Metabolizm neuronauki
  • Podkategoria badawcza: Kategoria: Zaburzenia metaboliczne Otyłość Zapalenie i mechanizmy autoimmunologiczne
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Everything you need in a single kit.
Komponenty
Mouse ABeta Standard, 1 vial, lyophilized
Mouse ABeta Quality Control 1, 1 vial, lyophilized
Mouse ABeta Quality Control 2, 1 vial, lyophilized
Serum Matrix (0.08% Sodium Azide) 1 vial, lyophilized
Set of one 96-Well Plate with 2 sealers
Assay Buffer, 1 bottle, 30 mL
Wash Buffer, 10X (0.05% Proclin), 1 bottle, 60 mL
Mouse ABeta Detection Antibody, 1 bottle, 3.2 mL
Streptavidin-Phycoerythrin, 1 bottle, 3.2 mL
Mixing Bottle, 1 bottle
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract