MABF588
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), PE, clone A20
clone A20, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.