MAB5228
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Secretory, clone OM84
clone OM84, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
APP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OM84, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Brain
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2