MABF575
Anti-CD4 Antibody (mouse), violetFluor® 450, clone RM4-5
clone RM4-5, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
violetFluor® 450
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM4-5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
violetFluor®
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd4(12504)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.