Kluczowe dokumenty
MABF553
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD27 (ludzkie), PE, klon O323
clone O323, from mouse
Synonim(y):
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
O323, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD27(939)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało O323 reaguje z ludzkim CD27 (TNFRSF7), homodimerem powierzchni komórki o podjednostkach 55 kDa, który zapewnia sygnalizację ko-stymulacyjną wspierającą receptory komórek T (TCR) i B (BCR). W porównaniu z CD28, którego sygnał ko-stymulujący TCR może wyzwalać proliferację komórek, sygnalizacja CD27 wydaje się promować przeżycie komórek i różnicowanie do stadiów efektorowych / pamięci. Również w przeciwieństwie do CD28, receptor CD27 może zostać usunięty po interakcji z jego ligandem CD70, który zwykle ulega ekspresji na aktywowanych komórkach dendrytycznych, limfocytach T i komórkach B. W odniesieniu do komórek B, CD27 jest uważany za fenotypowy marker komórek B pamięci. Przeciwciało O323 może być stosowane do analizy ekspresji CD27 na obwodowych limfocytach T i jest często stosowane w połączeniu z przeciwciałami dla IgD i IgM w celu rozróżnienia populacji naiwnych od populacji komórek B pamięci. W celu identyfikacji komórek Breg, przeciwciało to zostało użyte w połączeniu z przeciwciałami dla CD25, CD27, CD1d, IL-10 i TGF-beta (Kessel et al. 2012. Autoimm. Rev. 11(9): 670-677). Przeciwciało wykazuje również reaktywność krzyżową z CD27 pawiana, kynomolgusa i rezusa.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD27 (ludzkie), PE i klon O323 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD27.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.