MABF508
Anti-CD115 (c-fms) Antibody (mouse), PE, clone AFS98
clone AFS98, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor, CSF-1 receptor, CSF-1-R, CSF-1R, M-CSF-R, Proto-oncogene c-Fms, CD115, CSF1-R
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AFS98, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Csf1R(12978)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD115 (c-fms) in one million C57Bl/6 peripheral blood cells.