MABF416
Anti-CD4 Antibody (human), APC, clone OKT4
clone OKT4, from mouse
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OKT4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD4(920)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology