Kluczowe dokumenty
MABF3175
Sigma-Aldrich
Anti-IL-5 Antibody, clone 4A1.6.15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A1.6.15, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.24 kDa
observed mol wt ~226 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... IL5(3567)
Opis ogólny
Interleukina-5 (UniProt: P05113; znana również jako IL-5, czynnik różnicowania komórek B I, czynnik różnicowania eozynofili, czynnik zastępujący komórki T, TRF) jest kodowana przez gen IL5 (Gene ID: 3567) u człowieka. IL-5 jest dwusiarczkowym homodimerycznym wydzielanym białkiem, które jest syntetyzowane i wydzielane głównie przez aktywowane limfocyty T pomocnicze CD4 + z podzbioru Th2, komórki tuczne i eozynofile. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka (aa 20-134). Służy jako silna cytokina prozapalna, która jest odpowiedzialna za dojrzewanie, proliferację, aktywację i migrację eozynofili. Jest również kluczowym czynnikiem w regulacji progenitorów szpikowych w szpiku kostnym po prowokacji alergenem dróg oddechowych, a także w przemieszczaniu się ze szpiku do dróg oddechowych w zapaleniu górnych lub dolnych dróg oddechowych. W jego działaniu biologicznym pośredniczy selektywna interakcja z receptorem IL-5 (IL-5R), który składa się z podjednostki a (IL-5Ra) i niespecyficznego heterodimeru βc. Jako homodimer wiąże się z IL-5Ra wyrażonym na powierzchni eozynofili i rekrutuje dimer βc oraz indukuje tworzenie trójskładnikowego kompleksu IL-5/IL-5Ra/βc. W przypadku braku IL-5, IL-5Ra jest skompleksowana z wewnątrzkomórkowym JAK2, podczas gdy podjednostka βc jest związana z JAK1. (Ref.: Pelaia, C., et al. (2019). Front. Physiol. 10; 1514).
Specyficzność
Klon 4A1.6.15 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzką interleukinę-5 (IL-5).
Immunogen
Rekombinowana ludzka interleukina-5 pełnej długości (bez peptydu sygnałowego).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
oceniane metodą Western Blotting z rekombinowaną ludzką IL-5.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowaną ludzką IL-5.
Testowane aplikacje
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło IL-5 w wycinkach tkanki ludzkich migdałków.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-IL-5, klon 4A1.6.15, nr kat. MABF3175, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa ludzką interleukinę-5 i jest testowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2