Kluczowe dokumenty
MABF3036
Sigma-Aldrich
Anti-PSGL-1/CD162 Antibody, clone HECA-452
Synonim(y):
Ligand glikoproteiny selektyny P 1; PSGL-1 Ligand selektyny P; CD162
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HECA-452, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.2 kDa
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELPLG(6404)
Opis ogólny
Ligand glikoproteiny P-selektyny 1 (UniProt: Q14242; znany również jako ligand selektyny P PSGL-1, CD162) jest kodowany przez gen SELPLG (Gene ID: 6404) u człowieka. Leukocyty wyrażają ligandy selektyny L, które mają kluczowe znaczenie dla interakcji leukocytów z leukocytami w miejscach zapalenia. PSGL-1 jest dominującym ligandem L-selektyny leukocytów, który wykazuje odpowiednie determinanty węglowodanowe podobne do sialyl Lewis x (sLex) do rozpoznawania L-selektyny. Jest to jednoprzebiegowa, podobna do mucyny glikoproteina błonowa typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-17), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (18-320), domenę transbłonową (321-341) i domenę cytoplazmatyczną (342-412). Dojrzała forma jest generowana po rozszczepieniu regionu propeptydowego (aa 18-41). PSGL-1 jest proteoglikanem typu SLe(x), który poprzez wysokie powinowactwo, zależne od wapnia interakcje z selektynami E, P i L pośredniczy w szybkim toczeniu się leukocytów po powierzchniach naczyniowych podczas początkowych etapów zapalenia. Ulega konstytutywnej ekspresji na wszystkich ludzkich limfocytach T krwi obwodowej, a także na limfocytach T wędrujących po skórze. Klon HECA-452 może wykrywać ludzki antygen różnicowania komórek śródbłonka (HECA) ulegający selektywnej ekspresji na wysokim śródbłonku. Oprócz reakcji z wysokim śródbłonkiem, wykazuje również pewną reaktywność krzyżową z zestawem komórek monocytarnych. Wykazano, że klon ten blokuje większość wiązania selektyny P z neutrofilami. (Ref.: Tu, L., et al. (1999). J. Immunol. 163(9); 5070-5078; Fuhlbrigge, RC., et al. (1997). Nature. 389(6654); 978-981; Duivestijn, AM., et al. (1988). Am. J. Pathol. 130(1); 147-155).
Specyficzność
Klon HECA-452 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym PSGL-1/CD162. Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Preparat zrębu z ludzkiej tkanki migdałków.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane za pomocą cytometrii przepływowej w ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Analiza cytometrii przepływowej (FC): 1,0 μg tego przeciwciała wybarwiło milion ludzkich komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).
Testowane zastosowania
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła PSGL-1/CD162 w zastosowaniu immunohistochemicznym (Duijvestijn, A.M., et al. (1988). Am J Pathol. 130(1):147-55).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła PSGL-1/CD162 w aplikacji Cytometrii Przepływowej (Picker, L.J., et al. (1991). Nature. 349(6312):796-9; Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PSGL-1/CD162 w aplikacji Western Blotting (Fuhlbrigge, R.C., et al. (1997). Nature. 389(6654):978-81).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgM w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2