Kluczowe dokumenty
MABF2793
Sigma-Aldrich
Anti-Smith Antigen Antibody, clone Y12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Y12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 25 kDa
observed mol wt ~25 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o szerokim zakresie objawów klinicznych i obecności wielu autoprzeciwciał. Przeciwciała anty-Smith są wysoce specyficzne dla SLE i mają znaczenie w klasyfikacji tej choroby. Antygeny Smitha (Sm) są odpornymi na RNazę, niehistonowymi białkami jądrowymi, które składają się z kilku polipeptydów o różnej masie cząsteczkowej. Obejmują one polipeptydy B, B, D1, D2, D3, E, F i G i wiążą się z małymi rybonukleoproteinami U1, U2, U4, U5 i U6. Uważa się, że są one niezbędne do splicingu pre-mRNA u eukariontów. Spośród nich D1 i D3 są najczęstszymi antygenami rozpoznawanymi przez przeciwciała anty-Sm występujące u pacjentów z tru. Chociaż białka Sm są antygenowo konserwowane i istnieją jako kompleks RNA-białko, RNA nie odgrywa głównej roli w ich antygenowości. Doniesiono, że klon Y12 silnie reaguje z natywnymi D1, D3 i B w zastosowaniach immunoblot, ale nie z rekombinowaną ekspresją D1. Wymaga symetrycznych dimetyloarginin (sDMA) do rozpoznawania antygenu. Ten klon rozpoznaje liniowy epitop (aa 95-119) w ludzkim białku D1. (Ref.: Brahms, H., et al. (2000). J. Biol. Chem. 275(22); 17122-17129; Pettersson, I., et al. (1984). J. Biol. Chem. 259(9); 5907-5914; Dang, H., et al. (1983). J. Immunol 130(6); 2782-2785).
Specyficzność
Klon Y12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym antygen Smitha.
Immunogen
Ludzki antygen Smitha.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HCT116.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło antygen Smitha w lizacie komórek HCT116.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło antygen Smitha w lizacie komórek Caco-2.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w immunocytochemii (dos Santos, N.R. et al. (1997). Hum Mol Genet. 6(9): 1549-58).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w aplikacjach Western Blotting (Naro, C. et al. (2019). Cell Rep. 26(11): 2929-2941; Somarelli, J.A., et al. (2011). Lupus. 20(3): 274-89; Brahms, H. et al. (2000). J Biol Chem. 275(22): 17122-9).
Immunoprecypitacja białka wiążącego RNA (RIP): Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w aplikacjach immunoprecypitacji białek wiążących RNA (Naro, C. et al. (2019). Cell Rep. 26(11):2929-2941).
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło antygen Smitha w wycinkach ludzkich tkanek migdałków.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w zastosowaniach ELISA (Zhou, Y, et al. (2017). J Immunol. 198(5):1846-1854).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w zastosowaniach immunohistochemicznych (Mirra, A., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):2033).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated Smith Antigen in Immunoprecipitation applications (Learner, E.A., et al. (1981). Proc Natl Acad Sci USA. 78(5):2737-41; Naro, C. et al. (2019). Cell Rep. 26(11): 2929-2941; Mirra, A., et al. (2017). Sci Rep.;7(1): 2033; Fischer, U. et al. (1997). Cell. 90(6):1023-9).
Test radioimmunologiczny: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Learner, E.A., et al. (1981). Proc Natl Acad Sci USA.;78(5):2737-41).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła antygen Smitha w zastosowaniach immunofluorescencji (Learner, E.A., et al. (1981). Proc Natl Acad Sci USA.78(5):2737-41; Mirra, A., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):2033).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Antygen Smitha, klon Y12, nr kat. Nr kat. MABF2793, mysie przeciwciało monoklonalne wykrywa antygen Smith i jest testowane w testach ELISA, immunohistochemii, immunofluorescencji, immunoprecypitacji, RIA, RNA Binding Protein IP (RIP) i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG3 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1