Kluczowe dokumenty
MABF2674
Sigma-Aldrich
Anti-IL-18 Antibody
purified antibody, clone 11–4.1, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11–4.1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 22.33 kDa
observed mol wt ~19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Klon 11-4.1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko IL-18. Jego celem jest epitop w obrębie 6 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Aktywna rekombinowana ludzka interleukina-18 znakowana His o pełnej długości (bez propeptydu).
Zastosowanie
Testy kontroli jakościoceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło IL-18 w lizacie komórek HeLa.Testowane zastosowaniaAnaliza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała IL-18 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Nariai, Y., et. al. (2019). Arch Biochem Biophys. 663:71-82). Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła IL-18 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Nariai, Y., et. al. (2019). Arch Biochem Biophys. 663:71-82). Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła IL-18 w zastosowaniach Western Blotting (Nariai, Y., et. al. (2019). Arch Biochem Biophys. 663:71-82). Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło IL-18 w komórkach HeLa. Test inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała uwalnianie interferonu związanego z IL-18 z komórek KG-1.(Nariai, Y., et. al. (2019). Arch Biochem Biophys. 663:71-82). Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-IL-18, klon 11 4.1, nr kat. MABF2674, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Interleukinę-18 i jest testowane do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji, teście hamowania i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Interleukina-18 (UniProt: Q14116; znana również jako IL-18, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor, IFN-gamma-inducing factor, Interleukin-1 gamma, IL-1 gamma) jest kodowana przez gen IL18 (znany również jako IGIF, IL1F4) (Gene ID: 3606) u człowieka. IL-18 jest cytokiną prozapalną, która wywołuje zarówno odpowiedzi wrodzone, jak i nabyte. Jest syntetyzowana z propeptydem (aa 1-36), który jest następnie odcinany przez kaspazy 1 i 4 w celu wygenerowania aktywnej formy dojrzałej. IL-18 ulega konstytutywnej ekspresji w monocytach, makrofagach, komórkach nabłonkowych, osteoblastach, keratynocytach i fibroblastach błony maziowej. Jej ekspresję odnotowano również w komórkach kory nadnerczy. Dojrzała IL-18 działa poprzez wiązanie się z receptorem IL-18 a (IL-18a), tworząc binarny kompleks o niskim powinowactwie, który rekrutuje IL-18b, tworząc kompleks o wysokim powinowactwie, który prowadzi do aktywacji szlaków NF-kB i kinazy MAP. IL-18 może działać synergistycznie z IL-12 w celu indukcji syntezy interferonu  z komórek T-helper 1 i komórek naturalnych zabójców. Wykazano, że klon 11-4.1 blokuje uwalnianie interferonu wywołane przez IL-18 w sposób zależny od dawki (IC50 = 14,2 nM). (Ref.: Nariai, Y., et al. (2019). Arch. Biochem. Biophys. 663; 71-82).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2