Kluczowe dokumenty
MAB10009
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IDO, klon 1F8.2
clone 1F8.2, from mouse
Synonim(y):
Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase, indole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, IDO1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IDO1(3620)
Opis ogólny
2,3-dioksygenaza indoloaminowa (IDO) jest enzymem odpowiedzialnym za przekształcanie tryptofanu w kynureniny. IDO ulega ekspresji w wielu różnych tkankach i może być regulowana w górę przez interferon gamma. IDO moduluje poziom aminokwasu tryptofanu, który jest niezbędny do wzrostu komórek, ale jest również zaangażowany w tłumienie odpowiedzi immunologicznej. IDO może być zaangażowany w
tłumienie odpowiedzi immunologicznej na nowotwory, a blokowanie szlaku IDO może być potencjalnym celem immunoterapii.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje IDO.
Immunogen
Rekombinowane białko pełnej długości ludzkiego IDO znakowane GST.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-IDO, klon 1F8.2 jest przeciwciałem przeciwko IDO do stosowania w WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Oxidative Stress
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL dilution of this antibody detected IDO on 15 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Około 45 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Mysz monoklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez 1 rok od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa poddany działaniu interferonu gamma.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria A Papadaki et al.
Cancers, 12(6) (2020-06-18)
The current study aimed at the optimization of circulating tumor cell (CTC) enrichment for downstream protein expression analyses in non-small cell lung cancer (NSCLC) to serve as a tool for the investigation of immune checkpoints in real time. Different enrichment
A Marijne Heeren et al.
Frontiers in immunology, 9, 1598-1598 (2018-07-28)
The indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) enzyme can act as an immunoregulator by inhibiting T cell function via the degradation of the essential amino acid tryptophan (trp) into kynurenine (kyn) and its derivates. The kyn/trp ratio in serum is a prognostic factor
Tamara Vorobjova et al.
World journal of gastroenterology, 21(2), 439-452 (2015-01-17)
To investigate the densities of dendritic cells (DCs) and FOXP3(+) regulatory T cells (Tregs) and their interrelations in the small bowel mucosa in untreated celiac disease (CD) patients with and without type 1 diabetes (T1D). Seventy-four patients (45 female, 29
Till Adhikary et al.
Nucleic acids research, 43(10), 5033-5051 (2015-05-03)
Peroxisome proliferator-activated receptor β/δ (PPARβ/δ) is a lipid ligand-inducible transcription factor with established metabolic functions, whereas its anti-inflammatory function is poorly understood. To address this issue, we determined the global PPARβ/δ-regulated signaling network in human monocyte-derived macrophages. Besides cell type-independent
Brett E Johnson et al.
Cell reports. Medicine, 3(2), 100525-100525 (2022-03-05)
Mechanisms of therapeutic resistance and vulnerability evolve in metastatic cancers as tumor cells and extrinsic microenvironmental influences change during treatment. To support the development of methods for identifying these mechanisms in individual people, here we present an omic and multidimensional