pochodzenie biologiczne
hamster
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 26.96 kDa
observed mol wt ~50 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tigit(100043314)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym mysim białkiem chimery TIGIT-Fc.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło rekombinowane mysie białko chimery TIGIT znakowane Fc-His.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła TIGIT w zastosowaniach ELISA (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1338-42).
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia z reprezentatywnej partii wykryły białko chimery TIGIT znakowane Fc-His.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TIGIT w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Joller, N., et al. (2011). J Immunol. 186(3):1338-42).
Działanie agonistyczne: Reprezentatywna partia tego przeciwciała zmniejszała proliferację limfocytów T stymulowanych kulkami Anti-CD3/Anti-CD28 in vitro (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Inhibition Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała całkowicie zablokowała wiązanie CD155 z TIGIT. (Dixon, K.O., et al. (2018). J Immunol. 200(8):3000-3007).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2