MABF2225
Anti-HSV-2 VP16 Antibody, clone LP1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LP1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 54.6 kDa
observed mol wt ~37 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
herpes simplex virus 1
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
Unknown
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... vp16> VP16(1487335)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected VP16 protein in lysate from HSV-1 infected Vero cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis): A representative lot immunoprecipitated HSV-2 VP16 in Immunoprecipitation applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Western Blotting applications (Crameri, M., et al. (2018). Nat Commun.; 9(1):1980; McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HSV-2 VP16 in Immunofluorescence applications (McLean, C., et al. (1982). J Gen Virol.; 63(2):297-305).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1