MABF2096
Anti-Norovirus (MNV-1) Antibody, clone 4F9.4
clone 4F9.4, from mouse
Synonim(y):
MNV-1, Murine Norovirus
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9.4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
norovirus (murine), virus
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgAκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Norovirus (MNV-1) in ELISA applications (Kolawole, A.O., et. al. (2014). J Gen Virol. 95(Pt 9):1958-68).
Neutralizing Analysis: A representative lot effectively neutralized Norovirus (MNV-1) in Neutralizing applications (Kolawole, A.O., et. al. (2014). J Gen Virol. 95(Pt 9):1958-68).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Norovirus (MNV-1) in Western Blotting applications (Kolawole, A.O., et. al. (2014). J Gen Virol. 95(Pt 9):1958-68).
Inflammation & Immunology
Jakość
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed to be mouse IgA by isotyping testing.