MABF2067M
Anti-Calnexin Antibody, clone AF8
clone AF8, from mouse
Synonim(y):
IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AF8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CANX(821)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunoprecipitation applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8; Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Immunohistochemistry applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Calnexin in Flow Cytometry applications (Rajagopalan, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(1):407-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Calnexin in Western Blotting applications (Hochstenbach, F., et. al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4734-8).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Calnexin in HeLa, A431 and Huvec cell lines.
Inflammation & Immunology
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calnexin in MCF7 cells.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1