Kluczowe dokumenty
MABF1976M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopełniacza C5aR, klon 20/70
clone 20/70, from rat
Synonim(y):
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, C5aR, CD88
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20/70, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... C5Ar1(12273)
Opis ogólny
Receptor chemotaktyczny anafilatoksyny C5a 1 (UniProt: P30993; znany również jako receptor chemotaktyczny anafilatoksyny C5a, C5a-R, C5aR, CD88) jest kodowany przez gen C5ar1 (znany również jako C5ar, C5r1) (Gene ID: 12273) u myszy. C5aR jest wieloprzepustowym białkiem błonowym z rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G 1, które służy jako receptor dla chemotaktycznego i zapalnego peptydu anafilatoksyny C5a. Ligand oddziałuje z co najmniej dwoma miejscami na receptorze: miejscem o wysokim powinowactwie na zewnątrzkomórkowym N-końcu i drugim miejscem w regionie transbłonowym, które aktywuje dalsze zdarzenia sygnalizacyjne. Aktywacja receptora stymuluje chemotaksję, uwalnianie enzymów ziarnistych, wewnątrzkomórkowe uwalnianie wapnia i produkcję anionów ponadtlenkowych. C5aR jest homodimerem, ale może również tworzyć oligomery wyższego rzędu. C5aR ulega fosforylacji na resztach serynowych w odpowiedzi na wiązanie C5a, co powoduje internalizację receptora i krótkotrwałą desensytyzację na C5a. Wiadomo, że fosforylowany receptor wchodzi w interakcję z aresztiną beta 1 i 2 (ARRB1 i 2), a ta interakcja jest związana z internalizacją C5aR. Siarczanowanie odgrywa również kluczową rolę w wiązaniu C5aR z C5a, ale nie zmienia zdolności receptora do przekazywania sygnału i mobilizacji wapnia w odpowiedzi na małego agonistę peptydowego.
Specyficzność
Klon 20/70 wykrywa receptor dopełniacza 5a u myszy. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Komórki szczurzej białaczki bazofilowej RBL-2H3 ze stabilną ekspresją mysiego C5aR.
Zastosowanie
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia zneutralizowała receptor dopełniacza C5aR (Godau, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(5):3437-45).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła receptor dopełniacza C5aR w zastosowaniach immunocytochemicznych (Soruri, A., et. al. (2003). Immunol Lett. 88(1):47-52).
Hamuje analizę aktywności/funkcji: Reprezentatywna partia hamowała receptor dopełniacza C5aR w zastosowaniach aktywności/funkcji (Godau, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(5):3437-45; Soruri, A., et. al. (2003).
Analiza cytometrii przepływowej: A representative lot detected Complement receptor C5aR in Flow Cytometry applications (Shushakova, N., et. al. (2002). J Clin Invest. 110(12):1823-30).
Analiza testu aktywności: Reprezentatywna partia wykryła receptor dopełniacza C5aR w zastosowaniach testu aktywności (Shushakova, N., et. al. (2002). J Clin Invest. 110(12):1823-30).
Anti-Complement Receptor C5aR, klon 20/70, nr kat. MABF1976, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym receptor dopełniacza 5a (C5aR) i zostało przetestowane pod kątem zastosowania w cytometrii przepływowej, teście aktywności, hamowaniu aktywności/funkcji, immunocytochemii i neutralizacji.
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Complement receptor C5aR in 1 million BALB/c mouse bone marrow cells.
Opis wartości docelowych
39,02 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2