Kluczowe dokumenty
MABF1824
Sigma-Aldrich
Kontrola ujemna IgG1 myszy, klon MOPC-21, przeciwciało koniugatu 10819 710
clone MOPC-21, from mouse
Synonim(y):
Immunoglobulin G1, IgG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
MOPC-21, monoclonal
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina MOPC-21 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina MOPC-21 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla mysich przeciwciał IgG1.
Zastosowanie
Ta mysia monoklonalna kontrola ujemna IgG1, klon MOPC-21, koniugat 10819 710, nr kat. Nr kat. MABF1824 jest zatwierdzony do stosowania w cytometrii przepływowej.
Jakość
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies