MABF167D
Anti-CD8a (human), PE, clone RPA-T8 Antibody
clone RPA-T8, from mouse, PE
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2, CD antigen CD8a, CD8a
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RPA-T8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD8a in one million human peripheral blood lymphocytes.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.