MABE911
Anti-Aiolos Antibody, clone 9D10
clone 9D10, from mouse
Synonim(y):
Zinc finger protein Aiolos, Ikaros family zinc finger protein 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9D10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKZF3(22806)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
ChIP-seq: A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP (see Zhang, J., et al 2012).
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Aliolos in an HL-60 cell lysate
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Aliolos in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1