MABE443
Anti-BPTF Antibody, clone 15B1.1
clone 15B1.1, from mouse
Synonim(y):
Protein Bptf, BPTF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15B1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BPTF in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1