Kluczowe dokumenty
MABE1893
Sigma-Aldrich
Anti-RFC1 Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 128.26 kDa
observed mol wt ~140 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFC1(5981)
Opis ogólny
Podjednostka 1 czynnika replikacji C (UniProt: P35251; znana również jako podjednostka aktywatora 1 140 kDa, podjednostka A1 140 kDa, duża podjednostka aktywatora 1, podjednostka aktywatora 1, białko wiążące DNA PO-GA, podjednostka czynnika replikacji C 140 kDa, podjednostka RF-C 140 kDa, RFC140, duża podjednostka czynnika replikacji C) jest kodowana przez gen RFC1 (znany również jako RFC140) (Gene ID: 5981) u człowieka. Czynnik replikacji C (RFC) jest wielopodjednostkowym czynnikiem replikacji DNA, który składa się z pięciu podjednostek o wielkości 140, 40, 38, 37 i 36 kDa. Te pięć podjednostek występuje u wszystkich eukariontów i są one wysoce konserwatywne zarówno pod względem struktury, jak i funkcji. RFC1 jest największą podjednostką w tym kompleksie. RFC służy jako ATPaza zależna od DNA, która wiąże się w sposób specyficzny dla struktury z 3 końcem startera zhybrydyzowanego z matrycowym DNA. Ta ATPaza jest aktywowana w obecności startera/szablonowego DNA i jest dalej stymulowana przez dodanie PCNA. U eukariontów działa ona jako klamra ładująca, która może wiązać i otwierać homotrimeryczną klamrę PCNA, a następnie ładować PCNA na połączenie matryca-primer w reakcji zależnej od ATP. W połączeniu z hydrolizą ATP, RFC jest wyrzucany z zacisku PCNA do następnej rundy syntezy DNA, a następnie zacisk rekrutuje polimerazy DNA do procesywnego wydłużania łańcuchów DNA. Oprócz roli w replikacji DNA, RFC odgrywa również rolę w przełączaniu polimeraz DNA, naprawie DNA i kontroli punktów kontrolnych w progresji cyklu komórkowego. RFC1 wykazuje szeroką dystrybucję tkankową, ale jest niewykrywalny w tkance łożyskowej. (Ref.: Chen, Y., et al. (2018). Front. Plant Sci. 9; 779; Bunz, F., et a. (1993). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 90 (23); 11014-11018; Tsurimoto, T., and Stillman, B. (1989). EMBO J. 8(12); 3883-3889).
Specyficzność
Klon 6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym podjednostkę 1 czynnika replikacji C (RFC1).
Immunogen
Oczyszczony czynnik replikacji C podjednostka 1 (RFC1) z ekstraktu jądrowego komórek HEK293.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek HepG2.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło podjednostkę czynnika replikacji C 1 (RFC1) w lizatach komórek HepG2.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RFC1 w aplikacjach Western Blotting (Farina, A., et. al. (2008). J Biol Chem. 283(30):20925-36).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-RFC1, klon 6, nr kat. MABE1893, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa podjednostkę 1 czynnika replikacji C (RFC1) i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1