MABE164
Przeciwciało anty-ID4, klon DML07
clone DML07, from mouse
Synonim(y):
DNA-binding protein inhibitor ID-4, Class B basic helix-loop-helix protein 27, bHLHb27, Inhibitor of DNA binding 4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DML07, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ID4(3400)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ID4 on 10 µg of human lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1