Kluczowe dokumenty
MABE145
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Runx3, klon R3-5G4
clone R3-5G4, from mouse
Synonim(y):
Runt-related transcription factor 3, Acute myeloid leukemia 2 protein, Core-binding factor subunit alpha-3, CBF-alpha-3, Oncogene AML-2, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha C subunit, PEA2-alpha C, PEBP2-alpha C, SL3-3 enhancer factor 1 alpha C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R3-5G4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUNX3(864)
Opis ogólny
Runx3 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych zawierających domenę runt. Heterodimer tego białka i podjednostki beta tworzy kompleks, który wiąże się z podstawową sekwencją DNA 5′-PYGPYGGT-3′ występującą w wielu enhancerach i promotorach, i może aktywować lub hamować transkrypcję. Oddziałuje również z innymi czynnikami transkrypcyjnymi. Działa jako supresor nowotworu, a gen jest często usuwany lub transkrypcyjnie wyciszany w raku.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu Runx3.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Runx3 w ekstraktach jądrowych HCT116, SW620 i SW480. (Ito, K., et al. (2008). Cancer Cell. 14(3):226-237.)
Użyj przeciwciała anty-Runx3, klon R3-5G4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, IP w celu wykrycia Runx3 znanego również jako czynnik transkrypcyjny 3 związany z Run, białko ostrej białaczki szpikowej 2, PEA2-alfa C, PEBP2-alfa C.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Jakość
Evaluated by Western Blot in Daudi cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.25 mg/mL of this antibody detected Runx3 in 10 µg Daudi cell lysate.
Opis wartości docelowych
~44 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Daudi.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kosei Ito et al.
Cancer cell, 14(3), 226-237 (2008-09-06)
In intestinal epithelial cells, inactivation of APC, a key regulator of the Wnt pathway, activates beta-catenin to initiate tumorigenesis. However, other alterations may be involved in intestinal tumorigenesis. Here we found that RUNX3, a gastric tumor suppressor, forms a ternary